Stampa…

Tripropyl borate ≥99.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B0134-25ML B0134-500ML
TCIAB0134-25MLEA 21 EUR
TCIAB0134-25ML TCIAB0134-500ML
Tripropyl borate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Tripropyl borate
Formula: C₉H₂₁BO₃
Peso molecolare: 188,07 g/mol
Punto di ebollizione: 180°C
Densità: 0,857 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 32°C
MDL Number: MFCD00009366
CAS Number: 688-71-1
EINECS: 211-703-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edb70212835ccdb2635cbe2090241f07f6881cff&vid=edb70212835ccdb2635cbe2090241f07f6881cff&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR