Stampa…
Trimetil borato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B0522-25ML B0522-500ML B0522-100ML
TCIAB0522-25MLEA 18 EUR
TCIAB0522-25ML TCIAB0522-500ML TCIAB0522-100ML
Trimetil borato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trimetil borato
Formula: C₃H₉BO₃
Peso molecolare: 103,91 g/mol
Punto di ebollizione: 67 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: -29°C
Densità: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -8°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008346
CAS Number: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ead84429d4015e754172931f5028eb4745100a8&vid=0ead84429d4015e754172931f5028eb4745100a8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Boric acid max. 0.5 %