Stampa…
Trietil borato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
B0520-25ML B0520-500ML B0520-100ML
TCIAB0520-25MLEA 16 EUR
TCIAB0520-25ML TCIAB0520-500ML TCIAB0520-100ML
Trietil borato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Trietil borato
Formula: C₆H₁₅BO₃
Peso molecolare: 145,99 g/mol
Punto di ebollizione: 118°C
Punto di fusione: –85°C
Densità: 0,858 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012846
CAS Number: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7b6e5251e8559cc3d938d80d701ef62910f2a38&vid=c7b6e5251e8559cc3d938d80d701ef62910f2a38&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %