Stampa…
Methyl stearate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Stearic acid methyl ester, Methyl octadecanoate
S0080-25G S0080-500G
TCIAS0080-25GEA 18 EUR
TCIAS0080-25G TCIAS0080-500G
Methyl stearate ≥97.0% (by GC)
Methyl stearate
Formula: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
Peso molecolare: 298,51 g/mol
Punto di ebollizione: 355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 37…39 °C
Densità: 1,007 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009005
CAS Number: 112-61-8
EINECS: 203-990-4
Merck Index: 12,08959
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c266bd0d80747c6ccfcf9bb1e529834c1b8c776&vid=3c266bd0d80747c6ccfcf9bb1e529834c1b8c776&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C