Stampa…

Ethyl stearate ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: Stearic acid ethyl ester, Ethyl octadecanoate

S0079-25G S0079-250G
TCIAS0079-25GEA 24 EUR
TCIAS0079-25G TCIAS0079-250G
Ethyl stearate ≥96.0% (by GC)
Ethyl stearate
Formula: C₂₀H₄₀O₂
Punto di ebollizione: 199°C
Punto di fusione: 31 °C
Densità: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009006
CAS Number: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=850e31ba455f853b0fb68eab8e2b0f97adc3baee&vid=850e31ba455f853b0fb68eab8e2b0f97adc3baee&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR