Calcio stearato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Synonyms:
Stearic acid calcium salt
Formula:
C₃₆H₇₀CaO₄ Punto di fusione: 147…149 °C Densità: 1,065 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036390 CAS Number: 1592-23-0 EINECS: 216-472-8 Merck Index: 14,01703 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (Chelometric Titration) | min. 99.0 % |
Stearic acid (composition of fatty acid) | min. 60.0 % |