Stampa…
Methyltrimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Trimethoxy(methyl)silane
M0660-25ML M0660-500ML M0660-100ML
TCIAM0660-25MLEA 17 EUR
TCIAM0660-25ML TCIAM0660-500ML TCIAM0660-100ML
Methyltrimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Methyltrimethoxysilane
Formula: C₄H₁₂O₃Si
Punto di ebollizione: 103°C
Punto di fusione: 11 °C
Densità: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 13°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008342
CAS Number: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd6f756bff7c18ebc434d4a779dac9a40ec946fa&vid=cd6f756bff7c18ebc434d4a779dac9a40ec946fa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %