Stampa…
Formiato di propile ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Propile formiato
F0058-25ML F0058-500ML
TCIAF0058-25MLEA 16 EUR
TCIAF0058-25ML TCIAF0058-500ML
Formiato di propile ≥95.0% (by GC)
Formiato di propile
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 81°C
Punto di fusione: –93 °C
Densità: 0,906 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 0°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003295
CAS Number: 110-74-7
EINECS: 203-798-0
UN: 1281
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07858
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3285fd419627d62cdd2fc384892d863903368efc&vid=3285fd419627d62cdd2fc384892d863903368efc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %