Stampa…
Formiato di metile ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Formic acid methyl ester
F0057-25ML F0057-500ML
TCIAF0057-25MLEA 16 EUR
TCIAF0057-25ML TCIAF0057-500ML
Formiato di metile ≥95.0% (by GC)
Formiato di metile
Formula: C₂H₄O₂
Peso molecolare: 60,05 g/mol
Punto di ebollizione: 32°C
Punto di fusione: –100,4 °C
Densità: 0,9713 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –20°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003291
CAS Number: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3,I
Merck Index: 14,06077
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=230bf9495466b17e7820737beef0a2a0657ff670&vid=230bf9495466b17e7820737beef0a2a0657ff670&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %