Stampa…
Formiato di etile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
F0053-25ML F0053-500ML
TCIAF0053-25MLEA 16 EUR
TCIAF0053-25ML TCIAF0053-500ML
Formiato di etile ≥98.0% (by GC)
Formiato di etile
Formula: C₃H₆O₂
Punto di ebollizione: 54°C
Punto di fusione: –80°C
Densità: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –20°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003294
CAS Number: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03807
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=582033e3eda5d293611ff4ab2acbdb313e936c55&vid=582033e3eda5d293611ff4ab2acbdb313e936c55&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %