Stampa…
N,N-Dimetilformammide ≥99.5% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: DMF
D0722-25ML D0722-500ML D0722-100ML
TCIAD0722-25MLEA 17 EUR
TCIAD0722-25ML TCIAD0722-500ML TCIAD0722-100ML
N,N-Dimetilformammide ≥99.5% (by GC)
N,N-Dimetilformammide
Formula: HCON(CH₃)₂
Peso molecolare: 73,09 g/mol
Punto di ebollizione: 153°C
Punto di fusione: -61°C
Densità: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 60°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003284
CAS Number: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 14,03243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de9eebe8744933790015429a33188a2f4d7881fa&vid=de9eebe8744933790015429a33188a2f4d7881fa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %