Formiato di butile ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 107°C Punto di fusione: –92 °C Densità: 0,898 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 16°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003296 CAS Number: 592-84-7 EINECS: 209-772-5 UN: 1128 ADR: 3,II |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...