Stampa…
Formammide ≥98.5% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
F0045-25G F0045-500G
TCIAF0045-25GEA 18 EUR
TCIAF0045-25G TCIAF0045-500G
Formammide ≥98.5% (by GC)
Formammide
Formula: HCONH₂
Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 175°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007941
CAS Number: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 14,04237
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec1940a52987b31e968a5c09d76e491c7bb9d579&vid=ec1940a52987b31e968a5c09d76e491c7bb9d579&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %