Stampa…
Formiato di isopropile ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Formic acid isopropyl ester
F0056-25ML F0056-500ML
TCIAF0056-25MLEA 23 EUR
TCIAF0056-25ML TCIAF0056-500ML
Formiato di isopropile ≥97.0% (by GC)
Formiato di isopropile
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 68°C
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0,8826 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: –6°C
MDL Number: MFCD00014127
CAS Number: 625-55-8
EINECS: 210-901-2
UN: 1281
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deaf621733275c7709a3ad10376e478a9c38b950&vid=deaf621733275c7709a3ad10376e478a9c38b950&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %