Formiato di isobutile ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 98°C Punto di fusione: –96 °C Densità: 0,90495 g/cm³ (0 °C) Flash Pt: 10°C |
MDL Number:
MFCD00003293 CAS Number: 542-55-2 EINECS: 208-818-1 UN: 2393 ADR: 3,II Merck Index: 14,05143 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |