Stampa…
Sodio metilato 96,0 Titrimetric
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Metilato di sodio, Metanolato di sodio
S0485-100G S0485-500G
TCIAS0485-100GEA 0 EUR
TCIAS0485-100G TCIAS0485-500G
Sodio metilato 96,0 Titrimetric
Sodio metilato
Formula: CH₃NaO
Peso molecolare: 54.02 g/mol
Punto di fusione: 127
MDL Number: MFCD00012179
CAS Number: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2 II
Merck Index: 14,08643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd649e48f6dc6c0f0d0356257723be954da778fd&vid=fd649e48f6dc6c0f0d0356257723be954da778fd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %