Stampa…
Pentafluorothiophenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol, Pentafluorophenyl mercaptan, Pentafluorobenzenethiol, Mercaptopentafluorobenzene
P0861-25G P0861-5G
TCIAP0861-25GEA 182 EUR
TCIAP0861-25G TCIAP0861-5G
Pentafluorothiophenol ≥98.0% (by GC)
Pentafluorothiophenol
Formula: C₆HF₅S
Peso molecolare: 200.13 g/mol
Punto di ebollizione: 143°C
Punto di fusione: –24°C
Flash Pt: 51°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004828
CAS Number: 771-62-0
EINECS: 212-236-3
UN: 2920
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52f570646f2058a33ef88954e6f19761c9a0e073&vid=52f570646f2058a33ef88954e6f19761c9a0e073&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %