Stampa…
Indio ≥99.998% (metals basis), in filo, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Scientific
46661.G1 46661.G5 46661.G9
46661.G1EA 128 EUR
46661.G1 46661.G5 46661.G9
Indio ≥99.998% (metals basis), in filo, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Indio
Formula: In
Peso molecolare: 114,82 g/mol
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156 °C
Densità: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971