Stampa…
Idrazina idrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Idrazinio idrossido
H0172-25ML H0172-500ML
TCIAH0172-25MLEA 16 EUR
TCIAH0172-25ML TCIAH0172-500ML
Idrazina idrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Idrazina idrato
Formula: NH₂NH₂·H₂O
Peso molecolare: 50.06 g/mol
Punto di ebollizione: 117.2
Punto di fusione: -51.7
Flash Pt: 75°C
MDL Number: MFCD00149931
CAS Number: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 II
Merck Index: 14,04771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1a118e8bc0b119eedd1ad089f1b7216dd82c3e2&vid=b1a118e8bc0b119eedd1ad089f1b7216dd82c3e2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (Potassium iodate Method) 98.0 to 102.0 %
Solubility in Water transparency
Chloride max. 0.001 %
Sulfate max. 0.005 %