Stampa…
Hexyltrimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0879-25ML H0879-500ML H0879-100ML
TCIAH0879-25MLEA 16 EUR
TCIAH0879-25ML TCIAH0879-500ML TCIAH0879-100ML
Hexyltrimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Hexyltrimethoxysilane
Formula: C₉H₂₂O₃Si
Punto di ebollizione: 203°C
Flash Pt: 77°C
MDL Number: MFCD00039801
CAS Number: 3069-19-0
EINECS: 221-331-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85f10f90167f2ceb4f5dea1fe272d5afe6617735&vid=85f10f90167f2ceb4f5dea1fe272d5afe6617735&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %