Stampa…
Cetil-trimetilammonio bromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
H0081-25G H0081-500G H0081-100G
TCIAH0081-25GEA 16 EUR
TCIAH0081-25G TCIAH0081-500G TCIAH0081-100G
Cetil-trimetilammonio bromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cetil-trimetilammonio bromuro
Formula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Punto di fusione: 243°C
Flash Pt: (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011772
CAS Number: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02025
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8793e318ade2880426390ae764ade9cb3e089bd3&vid=8793e318ade2880426390ae764ade9cb3e089bd3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency