Stampa…
Acido eptafluorobutirrico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
H0024-100G H0024-25G
TCIAH0024-100GEA 270 EUR
TCIAH0024-100G TCIAH0024-25G
Acido eptafluorobutirrico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acido eptafluorobutirrico
Formula: C₄HF₇O₂
Peso molecolare: 214,04 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: -20°C
Densità: 1,764 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004171
CAS Number: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8336b146ac222f7aa429e0b250ed8fb623a9e298&vid=8336b146ac222f7aa429e0b250ed8fb623a9e298&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %