Stampa…
Ethyl methyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
E0143-100ML E0143-25ML
TCIAE0143-100MLEA 71 EUR
TCIAE0143-100ML TCIAE0143-25ML
Ethyl methyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Ethyl methyl sulphide
Formula: C₃H₈S
Peso molecolare: 76,16 g/mol
Punto di ebollizione: 66°C
Punto di fusione: –104,8 °C
Densità: 0,837 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –15°C
MDL Number: MFCD00009268
CAS Number: 624-89-5
EINECS: 210-868-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45be1bc827a1233cfbff9a70179aa3b26dda38ce&vid=45be1bc827a1233cfbff9a70179aa3b26dda38ce&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %