Stampa…

Ethylcyclopentane ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

E0211-1G E0211-5G
TCIAE0211-1GEA 48 EUR
TCIAE0211-1G TCIAE0211-5G
Ethylcyclopentane ≥99.0% (by GC)
Ethylcyclopentane
Formula: C₇H₁₄
Peso molecolare: 98,19 g/mol
Punto di ebollizione: 103°C
Punto di fusione: –137 °C
Densità: 0,7834 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00001389
CAS Number: 1640-89-7
EINECS: 216-686-1
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e0707f4ccddabb091f2560239b990d492028846&vid=4e0707f4ccddabb091f2560239b990d492028846&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR