Stampa…
Octadecyl acetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
A0675-25G A0675-250G
TCIAA0675-25GEA 29 EUR
TCIAA0675-25G TCIAA0675-250G
Octadecyl acetate ≥97.0% (by GC)
Octadecyl acetate
Formula: C₂₀H₄₀O₂
Punto di ebollizione: 344 °C (1013 hPa)
Densità: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043649
CAS Number: 822-23-1
EINECS: 212-493-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c65a9e906b574f7fa883455f7192533bade34586&vid=c65a9e906b574f7fa883455f7192533bade34586&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %