Stampa…
Nonyl acetate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
A0041-25ML A0041-500ML
TCIAA0041-25MLEA 16 EUR
TCIAA0041-25ML TCIAA0041-500ML
Nonyl acetate ≥99.0% (by GC)
Nonyl acetate
Formula: C₁₁H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 228°C
Punto di fusione: –26 °C
Densità: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 108°C
MDL Number: MFCD00027340
CAS Number: 143-13-5
EINECS: 205-585-8
Merck Index: 14,06678
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=582bd41a5e6650c9f32e2a652c1081b3f795e678&vid=582bd41a5e6650c9f32e2a652c1081b3f795e678&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %