Bromomethyl acetate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 590-97-6
Molecular Formula: C3H5BrO2
Formula Weight: 152.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 57°(135°F)
Boiling Point: 130-133°
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00000170
Formula:
H₃CCOOCH₂Br Punto di ebollizione: 130…133 °C Densità: 1,56 Flash Pt: 57 °C (135 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000170 CAS Number: 590-97-6 EINECS: 209-696-2 UN: 3272 ADR: 3,III |