Stampa…

Ethanesulphonyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

E0035-25G E0035-250G
TCIAE0035-25GEA 18 EUR
TCIAE0035-25G TCIAE0035-250G
Ethanesulphonyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ethanesulphonyl chloride
Formula: C₂H₅ClO₂S
Peso molecolare: 128,58 g/mol
Punto di ebollizione: 171°C
Punto di fusione: –68 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 88°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007460
CAS Number: 594-44-5
EINECS: 209-842-5
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd8959a1ab554fdda35e91dd29ae46b54e95849e&vid=bd8959a1ab554fdda35e91dd29ae46b54e95849e&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR