Stampa…
Dimetile ossalato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Oxalic acid dimethyl ester
O0080-25G O0080-500G
TCIAO0080-25GEA 16 EUR
TCIAO0080-25G TCIAO0080-500G
Dimetile ossalato ≥99.0% (by GC)
Dimetile ossalato
Formula: C₄H₆O₄
Peso molecolare: 118,09 g/mol
Punto di ebollizione: 164°C
Punto di fusione: 54 °C
Densità: 1,422 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008442
CAS Number: 553-90-2
EINECS: 209-053-6
ADR: 8,III
Merck Index: 14,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd9626343cf0139c93b3e184c1e18509d2c1d717&vid=bd9626343cf0139c93b3e184c1e18509d2c1d717&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in EtOH very faint turbidity