Stampa…
Dietile ossalato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
O0078-25G O0078-500G
TCIAO0078-25GEA 16 EUR
TCIAO0078-25G TCIAO0078-500G
Dietile ossalato ≥98.0% (by GC)
Dietile ossalato
Formula: C₆H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 185°C
Punto di fusione: -41°C
Densità: 1,0785 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 76°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009119
CAS Number: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f71832de944518156dbf150c3e97dfea2b6376da&vid=f71832de944518156dbf150c3e97dfea2b6376da&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %