Dibutyl oxalate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₀H₁₈O₄ Punto di ebollizione: 246°C Punto di fusione: –29°C Densità: 1,0099 g/cm³ (0 °C) Flash Pt: 122°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009442 CAS Number: 2050-60-4 EINECS: 218-092-8 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |