Stampa…
Dipropyl disulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dipropyldisulphane, Propyl disulphide
D0932-25ML D0932-500ML
TCIAD0932-25MLEA 16 EUR
TCIAD0932-25ML TCIAD0932-500ML
Dipropyl disulphide ≥98.0% (by GC)
Dipropyl disulphide
Formula: C₆H₁₄S₂
Peso molecolare: 150,31 g/mol
Punto di ebollizione: 193°C
Punto di fusione: –85,6 °C
Densità: 0,9598 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009378
CAS Number: 629-19-6
EINECS: 211-079-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9923b9ae884e5970c04a5b8d93bc2777752eaae0&vid=9923b9ae884e5970c04a5b8d93bc2777752eaae0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %