Stampa…
Dimethyl trisulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D3418-25G D3418-5G
TCIAD3418-25GEA 134 EUR
TCIAD3418-25G TCIAD3418-5G
Dimethyl trisulphide ≥98.0% (by GC)
Dimethyl trisulphide
Formula: C₂H₆S₃
Punto di ebollizione: 170°C
Punto di fusione: -68°C
Flash Pt: 56°C
MDL Number: MFCD00039808
CAS Number: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7f54bf56b0d9049f17d986a80eb54fc75f53e81&vid=f7f54bf56b0d9049f17d986a80eb54fc75f53e81&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %