Stampa…
Acido dicloroacetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0308-25G D0308-500G
TCIAD0308-25GEA 35 EUR
TCIAD0308-25G TCIAD0308-500G
Acido dicloroacetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acido dicloroacetico
Formula: C₂H₂Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 193°C
Punto di fusione: ∼–4 °C
Densità: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 170°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004223
CAS Number: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8,II
Merck Index: 14,03050
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8ed9523165d448ad5e29262881ac7800ee694c&vid=fc8ed9523165d448ad5e29262881ac7800ee694c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %