D(+)-Mannosio 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fornitore: TCI
Synonyms:
(2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
Formula:
C₆H₁₂O₆ Peso molecolare: 180.16 g/mol Punto di ebollizione: 376 Punto di fusione: 133 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064122 CAS Number: 3458-28-4 EINECS: 222-392-4 Merck Index: 14,05747 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +14.0 to +15.5 deg (C=4, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |