Stampa…
Tricloroacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T0372-25G T0372-500G T0372-100G
TCIAT0372-25GEA 19 EUR
TCIAT0372-25G TCIAT0372-500G TCIAT0372-100G
Tricloroacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Tricloroacetonitrile
Formula: C₂Cl₃N
Punto di ebollizione: 85°C
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 195°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001842
CAS Number: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09628
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d90316842060ef5e274bbdcc0fb2021e2eac96d&vid=7d90316842060ef5e274bbdcc0fb2021e2eac96d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %