Stampa…
Metile oleato >60.0% (by GC)
Fornitore: TCI
O0055-25ML O0055-500ML
TCIAO0055-25MLEA 18 EUR
TCIAO0055-25ML TCIAO0055-500ML
Metile oleato >60.0% (by GC)
Metile oleato
Molecular Weight: 296.50 Purity/Analysis Method: 60.0% (GC) Form: Clear Liquid Boiling point (°C): 161 Melting point (°C): -20 Flash Point (°C): 163 Specific Gravity (20/20): 0.88
Product Categories: Materials Chemistry, Resin Additives, Bioscience, Lipids, Higher Fatty Acids & Higher Alcohols Other Product Names / Synonyms: Oleic Acid Methyl Ester
Formula: C₁₉H₃₆O₂
Punto di ebollizione: 161°C
Punto di fusione: –20°C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 163°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009578
CAS Number: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e75b31f66687a40720249c215794d741e16d53bb&vid=e75b31f66687a40720249c215794d741e16d53bb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %