Dimetil maleato ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₈O₄ Punto di ebollizione: 205°C Punto di fusione: -19°C Densità: 1,153 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 103°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008459 CAS Number: 624-48-6 EINECS: 210-848-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...