Acido linoleico ≥85.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₈H₃₂O₂ Punto di ebollizione: 230°C Punto di fusione: -5°C Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00064241 CAS Number: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Merck Index: 14,05505 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |