Stampa…

Clorotrimetilsilano ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane

C0306-25ML C0306-500ML C0306-100ML
TCIAC0306-25MLEA 17 EUR
TCIAC0306-25ML TCIAC0306-500ML TCIAC0306-100ML
Clorotrimetilsilano ≥98.0% (by GC)
Clorotrimetilsilano
Formula: C₃H₉ClSi
Peso molecolare: 108,64 g/mol
Punto di ebollizione: 57°C
Punto di fusione: -58°C
Densità: 0,8576 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -28°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000502
CAS Number: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457596-25
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=609bf473b5db5c5490eae6a445b03453c76c1ad2&vid=609bf473b5db5c5490eae6a445b03453c76c1ad2&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR