Stampa…
Acido cloroacetico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
C2123-25G C2123-500G
TCIAC2123-25GEA 18 EUR
TCIAC2123-25G TCIAC2123-500G
Acido cloroacetico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Acido cloroacetico
Formula: ClCH₂COOH
Punto di ebollizione: 189°C
Punto di fusione: 56…57 °C
Densità: 1,4043 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002683
CAS Number: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
UN: 1751
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35e7e290ccbfa6f8aedd9c44eb91012319863809&vid=35e7e290ccbfa6f8aedd9c44eb91012319863809&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency