Stampa…
Metil butirato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0763-25ML B0763-500ML
TCIAB0763-25MLEA 16 EUR
TCIAB0763-25ML TCIAB0763-500ML
Metil butirato ≥99.0% (by GC)
Metil butirato
Formula: C₅H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 101°C
Punto di fusione: –84 °C
Densità: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 13°C
MDL Number: MFCD00009391
CAS Number: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc840a078ae10e94ba9712ab14e81d06bc98756f&vid=fc840a078ae10e94ba9712ab14e81d06bc98756f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %