Bromotrimethylsilane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
Formula:
C₃H₉BrSi Punto di ebollizione: 79°C Punto di fusione: –43 °C Densità: 1,1895 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 32°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000048 CAS Number: 2857-97-8 EINECS: 220-672-0 UN: 2920 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |