Stampa…
Acido bromoacetico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0531-500G B0531-25G
TCIAB0531-500GEA 94 EUR
TCIAB0531-500G TCIAB0531-25G
Acido bromoacetico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido bromoacetico
Formula: BrCH₂COOH
Punto di ebollizione: 206 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 46…49 °C
Densità: 1,9335 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002678
CAS Number: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01400
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=908eb5d562f2e7f48e399a33b5eef6dd738e807e&vid=908eb5d562f2e7f48e399a33b5eef6dd738e807e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency