Stampa…
Pirrolidina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Tetrahydropyrrole
P0576-25ML P0576-500ML
TCIAP0576-25MLEA 16 EUR
TCIAP0576-25ML TCIAP0576-500ML
Pirrolidina ≥98.0% (by GC)
Pirrolidina
Formula: C₄H₉N
Peso molecolare: 71,12 g/mol
Punto di ebollizione: 88°C
Punto di fusione: –63°C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 3°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005249
CAS Number: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 14,08015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dc102779e7f376db185ceda266297f4a5975c7a&vid=9dc102779e7f376db185ceda266297f4a5975c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %