Stampa…
DL-Arabinose ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
A0514-25G A0514-5G
TCIAA0514-25GEA 83 EUR
TCIAA0514-25G TCIAA0514-5G
DL-Arabinose ≥98.0% (by HPLC)
DL-Arabinose
Formula: C₅H₁₀O₅
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 159…160 °C
Densità: 1,609 g/cm³ (17 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135867
CAS Number: 147-81-9
EINECS: 205-699-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70492a8c5f796ffbe2e5e6d2f10767c71c98de26&vid=70492a8c5f796ffbe2e5e6d2f10767c71c98de26&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency