Stampa…
Glicina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
G0099-25G G0099-500G
TCIAG0099-25GEA 16 EUR
TCIAG0099-25G TCIAG0099-500G
Glicina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Glicina
Formula: NH₂CH₂COOH
Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 240°C
Densità: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008131
CAS Number: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 14,04491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a39b76541a75714e9d1ba7c24cc59d9eadbea407&vid=a39b76541a75714e9d1ba7c24cc59d9eadbea407&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 0.2 %