Stampa…
7-Methoxyindole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M1751-1G M1751-5G
TCIAM1751-1GEA 80 EUR
TCIAM1751-1G TCIAM1751-5G
7-Methoxyindole ≥98.0% (by GC)
7-Methoxyindole
Formula: C₉H₉NO
Punto di ebollizione: 166°C
Densità: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00047203
CAS Number: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8ecdf02b452a05069a9234ac6016f3ccc53d1b6&vid=b8ecdf02b452a05069a9234ac6016f3ccc53d1b6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %