Stampa…
6-Methylindole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 6-Methyl-1H-indole
M1430-1G M1430-5G
TCIAM1430-1GEA 73 EUR
TCIAM1430-1G TCIAM1430-5G
6-Methylindole ≥98.0% (by GC)
6-Methylindole
Formula: C₉H₉N
Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 30…31 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005682
CAS Number: 3420-02-8
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=714f7a434d524f0e4886f35de7dfa70645049f61&vid=714f7a434d524f0e4886f35de7dfa70645049f61&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point gt. 25.0 to 29.0 deg-C