Stampa…
5-Hexyn-1-ol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0687-25ML H0687-5ML
TCIAH0687-25MLEA 220 EUR
TCIAH0687-25ML TCIAH0687-5ML
5-Hexyn-1-ol ≥95.0% (by GC)
5-Hexyn-1-ol
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 75°C
Flash Pt: 70°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002980
CAS Number: 928-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deb2559bf84ebebf3c0d74a23911b56828291fc0&vid=deb2559bf84ebebf3c0d74a23911b56828291fc0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %